Imprimer
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Benzo[d][1,3]dioxole-5-sulphonyl chloride
OR6723-1G OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA 81.2 EUR
APOSOR6723-1G APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClO₄S
Point de fusion: 48…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974524
Numéro CAS: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,III