Imprimer
Acide 3-chloroisonicotinique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 329 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
Acide 3-chloroisonicotinique
Acide 3-chloroisonicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
Point de fusion: 227…231 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094685
Numéro CAS: 88912-27-0