Imprimer
2,6-Dichloro-p-crésol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6709-1G OR6709-25G OR6709-5G
APOSOR6709-1GEA 26.1 EUR
APOSOR6709-1G APOSOR6709-25G APOSOR6709-5G
2,6-Dichloro-p-crésol
2,6-Dichloro-p-crésol
Formule: C₇H₆Cl₂O
Point d'ébullition: 231 °C
Point de fusion: 33…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134679
Numéro CAS: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4