Imprimer
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6705-25G OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA 29 EUR
APOSOR6705-25G APOSOR6705-5G
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Point de fusion: 138…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445660
Numéro CAS: 57381-37-0