Imprimer
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-BINOL, (S)-(-)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol, (S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 40.6 EUR
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
Point de fusion: 207…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III