Imprimer
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (R)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-diol, (R)-BINOL, (R)-(+)-1,1'-Binaphthyl-2,2'-Diol
OR6692-100G OR6692-250G OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA 87 EUR
APOSOR6692-100G APOSOR6692-250G APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004068
Numéro CAS: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III