Imprimer
2-Iodobenzaldéhyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 29 EUR
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodobenzaldéhyde
2-Iodobenzaldéhyde
Formule: C₇H₅IO
Point d'ébullition: 102 °C/3mmHg
Point de fusion: 36…37 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039570
Numéro CAS: 26260-02-6