Imprimer
N-Phényl-o-phénylènediamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(2-Aminophényl)aniline, 2-Aminodiphénylamine
OR6646-100G OR6646-25G OR6646-10G
APOSOR6646-100GEA 88.6 EUR
APOSOR6646-100G APOSOR6646-25G APOSOR6646-10G
N-Phényl-o-phénylènediamine 98%
N-Phényl-o-phénylènediamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007685
Numéro CAS: 534-85-0