Imprimer
2-Nitro-p-toluidine 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Nitro-4-méthylaniline, 4-Méthyl-2-nitroaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 71.5 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidine 98+%
2-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
Poids moléculaire: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C/12mmHg
Point de fusion: 115…118 °C
Densité: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 157 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007907
Numéro CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III