Imprimer
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-(Methylsulphonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 749 EUR
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁NO₂S.HCl
Point de fusion: 272…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216491
Numéro CAS: 98593-51-2