Imprimer
Acide 4-amino-m-anisique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 304 EUR
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
Acide 4-amino-m-anisique
Acide 4-amino-m-anisique
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: 186…188 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016539
Numéro CAS: 2486-69-3