Imprimer
2-Bromo-5-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanisole
2-Bromo-5-nitroanisole
Formule: C₇H₆BrNO₃
Poids moléculaire: 232.03 g/mol
Point de fusion: 102…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041250
Numéro CAS: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5