Imprimer
2,3-Diméthyl-4-nitroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methoxy-2,3-dimethyl-4-nitrobenzene, 1,2-Dimethyl-3-methoxy-6-nitrobenzene, 3-Methoxy-6-nitro-2-xylene
OR6593-100G OR6593-25G OR6593-5G
APOSOR6593-100GEA 693 EUR
APOSOR6593-100G APOSOR6593-25G APOSOR6593-5G
2,3-Diméthyl-4-nitroanisole
2,3-Diméthyl-4-nitroanisole
Formule: C₉H₁₁NO₃
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007163
Numéro CAS: 81029-03-0