Imprimer
Acide 3-(2-furyl)acrylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 121 EUR
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
Acide 3-(2-furyl)acrylique 98%
Acide 3-(2-furyl)acrylique
Formule: C₇H₆O₃
Poids moléculaire: 138.12 g/mol
Point d'ébullition: 285…287 °C
Point de fusion: 139…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003257
Numéro CAS: 539-47-9
EINECS: 208-718-8