Imprimer
Benzo[b]thiophène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Thianaphthene, 1-Benzothiophene
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophène 97%
Benzo[b]thiophène
Formule: C₈H₆S
Point d'ébullition: 221…222 °C
Point de fusion: 28…33 °C
Densité: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005864
Numéro CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III