Imprimer
Thiophène-2-éthanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 24.8 EUR
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
Thiophène-2-éthanol
Thiophène-2-éthanol
Formule: C₆H₈OS
Poids moléculaire: 128.19 g/mol
Point d'ébullition: 107…109 °C/12mmHg
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005462
Numéro CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0