Imprimer
1-Indanone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
OR6561-100G OR6561-10G OR6561-25G OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA 45.1 EUR
APOSOR6561-100G APOSOR6561-10G APOSOR6561-25G APOSOR6561-500G
1-Indanone 98%
1-Indanone
Formule: C₉H₈O
Point d'ébullition: 243…245 °C
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1,103 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003785
Numéro CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1