Imprimer
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dibenzo[b,f]cycloheptène-1-one
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 68.6 EUR
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone 98%
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone
Formule: C₁₅H₁₀O
Point de fusion: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003588
Numéro CAS: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3