Imprimer
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 229 EUR
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Formule: C₁₃H₁₃N₃O₂
Poids moléculaire: 243.27 g/mol
Point de fusion: >335 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203262
Numéro CAS: 81261-77-0