Imprimer
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Hydroxymethyl)benzimidazole, 2-Benzimidazolemethanol, (2-Benzimidazolyl)methanol
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 48 EUR
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Formule: C₈H₈N₂O
Point de fusion: 160…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014560
Numéro CAS: 4856-97-7