Imprimer
Benzofuranne 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6548-100G OR6548-25G
APOSOR6548-100GEA 74.1 EUR
APOSOR6548-100G APOSOR6548-25G
Benzofuranne 98%
Benzofuranne
Formule: C₈H₆O
Point d'ébullition: 173…175 °C
Densité: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005847
Numéro CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III