Imprimer
Amino-3-chloro-2-pyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridine-3-amine
OR6543-100G OR6543-25G OR6543-5G OR6543-1G OR6543-500G
APOSOR6543-100GEA 0 EUR
APOSOR6543-100G APOSOR6543-25G APOSOR6543-5G APOSOR6543-1G APOSOR6543-500G
Amino-3-chloro-2-pyridine 98%
Amino-3-chloro-2-pyridine
Formule: C₅H₅ClN₂
Poids moléculaire: 128.56 g/mol
Point d'ébullition: 130…134 °C/22mmHg
Point de fusion: 76…78 °C
Point éclair: 185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006238
Numéro CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9