Acide 3-(4-hydroxyphényl)propionique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point de fusion: 126…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002778 Numéro CAS: 501-97-3 EINECS: 207-931-3 |