Acide 3-cyclopentylpropionique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₄O₂ Point d'ébullition: 130…133 °C/12mmHg Densité: 0,996 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001392 Numéro CAS: 140-77-2 EINECS: 205-433-0 UN: 1993 ADR: 3,III |