Imprimer
Thiazolidinanne 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR6523-100G OR6523-25G OR6523-5G
APOSOR6523-100GEA 0 EUR
APOSOR6523-100G APOSOR6523-25G APOSOR6523-5G
Thiazolidinanne 98%
Thiazolidinanne
Formule: C₄H₉NS
Point d'ébullition: 169…177 °C
Densité: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 67 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005974
Numéro CAS: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III