Imprimer
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Dicyanomethylene-1,3-indanedione, (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-inden-2-ylidene)malonitrile
OR6503-25G OR6503-50G
APOSOR6503-25GEA 255 EUR
APOSOR6503-25G APOSOR6503-50G
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione 98%
2-(Dicyanomethylene)indan-1,3-dione
Formule: C₁₂H₄N₂O₂
Point de fusion: 270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051930
Numéro CAS: 16954-74-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III