Pyridine-2,6-diyldiméthanol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,6-Bis(hydroxymethyl)pyridine
Formule:
C₇H₉NO₂ Poids moléculaire: 139.15 g/mol Point d'ébullition: 185 °C/15mmHg Point de fusion: 110…115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006351 Numéro CAS: 1195-59-1 EINECS: 214-803-0 |