Imprimer
2-Bromo-4-méthylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-picoline
OR6454-25G OR6454-5G OR6454-1G
APOSOR6454-25GEA 79.9 EUR
APOSOR6454-25G APOSOR6454-5G APOSOR6454-1G
2-Bromo-4-méthylpyridine 98%
2-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Poids moléculaire: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C/10mmHg
Densité: 1.545 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082590
Numéro CAS: 4926-28-7