3-Bromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₈BrN Point d'ébullition: 56…58 °C Densité: 1,431 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 86,7 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00235164 Numéro CAS: 3430-31-7 |