Imprimer
2-Bromo-6-méthylpyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromo-2-picoline, 2-Bromo-6-picoline
OR6451-100G OR6451-25G
APOSOR6451-100GEA 53.8 EUR
APOSOR6451-100G APOSOR6451-25G
2-Bromo-6-méthylpyridine 98%
2-Bromo-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Poids moléculaire: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 102…103 °C/20mmHg
Densité: 1.512 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040743
Numéro CAS: 5315-25-3
EINECS: 226-173-4