Imprimer
Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl 2-(bromomethyl)benzoate
OR6441-1G OR6441-5G OR6441-100MG OR6441-250MG
APOSOR6441-1GEA 104 EUR
APOSOR6441-1G APOSOR6441-5G APOSOR6441-100MG APOSOR6441-250MG
Ethyl 2-(Bromomethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Poids moléculaire: 243.11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235262
Numéro CAS: 7115-91-5
UN: 3265
ADR: 8 III