4-Methyl-3-nitrophenyl isocyanate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule:
C₈H₆N₂O₃ Point d'ébullition: 113…118 °C/3mmHg Point de fusion: 48…54 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014698 Numéro CAS: 13471-69-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |