Imprimer
Isocyanate de 3-cyanophényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6433-1G OR6433-5G
APOSOR6433-1GEA 0 EUR
APOSOR6433-1G APOSOR6433-5G
Isocyanate de 3-cyanophényle 97%
Isocyanate de 3-cyanophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄N₂O
Point de fusion: 51…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013856
Numéro CAS: 16413-26-6