4-(Hydroxymethyl)cyclohexanone 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₂O₂ Poids moléculaire: 128.1690 g/mol Point d'ébullition: 105…110 °C/0.08mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08056334 Numéro CAS: 38580-68-6 |