Imprimer
4-Amino-2-méthylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Méthyl-4-pyridylamine, 4-Amino-2-picoline
OR6421-5G OR6421-25G OR6421-100G
APOSOR6421-5GEA 24.8 EUR
APOSOR6421-5G APOSOR6421-25G APOSOR6421-100G
4-Amino-2-méthylpyridine 97%
4-Amino-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₈N₂
Point de fusion: 93…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00186509
Numéro CAS: 18437-58-6