Imprimer
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6382-1G OR6382-250MG OR6382-500MG
APOSOR6382-1GEA 0 EUR
APOSOR6382-1G APOSOR6382-250MG APOSOR6382-500MG
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
4-Oxocyclohexanecarbonyl chloride
Formule: C₇H₉ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056325
Numéro CAS: 914637-80-2