Imprimer
4-Bromobenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Bromobenzonitrile
OR6375-100G OR6375-1KG OR6375-500G OR6375-25G
APOSOR6375-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6375-100G APOSOR6375-1KG APOSOR6375-500G APOSOR6375-25G
4-Bromobenzonitrile 97%
4-Bromobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 235…237 °C
Point de fusion: 110…115 °C
Densité: 1,562 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001811
Numéro CAS: 623-00-7
EINECS: 210-764-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III