Imprimer
2,3-Dichlorophénol 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6358-100G OR6358-25G OR6358-500G
APOSOR6358-100GEA 84.4 EUR
APOSOR6358-100G APOSOR6358-25G APOSOR6358-500G
2,3-Dichlorophénol 98+%
2,3-Dichlorophénol
Formule: C₆H₄Cl₂O
Poids moléculaire: 163 g/mol
Point d'ébullition: 206 °C
Point de fusion: 57…60 °C
Densité: 1.4
Point éclair: 115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002160
Numéro CAS: 576-24-9
UN: 2020
ADR: 6.1 III