Imprimer
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Isonipecotic acid hydrochloride
OR6322-100G OR6322-25G OR6322-5G
APOSOR6322-100GEA 800 EUR
APOSOR6322-100G APOSOR6322-25G APOSOR6322-5G
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride 95%
Piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044736
Numéro CAS: 5984-56-5