Imprimer
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Pyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
OR6319-1G OR6319-5G
APOSOR6319-1GEA 0 EUR
APOSOR6319-1G APOSOR6319-5G
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid 98+%
1-Pyridin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 152…154 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796180
Numéro CAS: 685827-70-7