Imprimer
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR6318-1G OR6318-100MG OR6318-250MG OR6318-500MG OR6318-2.5G OR6318-5G
APOSOR6318-1GEA 458 EUR
APOSOR6318-1G APOSOR6318-100MG APOSOR6318-250MG APOSOR6318-500MG APOSOR6318-2.5G APOSOR6318-5G
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(1H-Imidazol-4-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₅N₃O₂
Poids moléculaire: 209.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235217
Numéro CAS: 914637-46-0