1H-Benzimidazole-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₆N₂O₂ Point de fusion: 326…330 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01823426 Numéro CAS: 46006-36-4 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |