Imprimer
Indole-2-acetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6306-1G OR6306-5G
APOSOR6306-1GEA 198 EUR
APOSOR6306-1G APOSOR6306-5G
Indole-2-acetic acid 97%
Indole-2-acetic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00957069
Numéro CAS: 32588-36-6