Imprimer
Ácide benzofuranne-2-carboxylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
OR6305-100G OR6305-25G OR6305-5G
APOSOR6305-100GEA 574 EUR
APOSOR6305-100G APOSOR6305-25G APOSOR6305-5G
Ácide benzofuranne-2-carboxylique 98%
Ácide benzofuranne-2-carboxylique
Formule: C₉H₆O₃
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005848
Numéro CAS: 496-41-3