3-Amino-5-bromobenzonitrile 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Amino-3-bromobenzonitrile
Formule:
C₇H₅BrN₂ Point de fusion: 124…125 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11109874 Numéro CAS: 49674-16-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |