Imprimer
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6303-1G OR6303-5G
APOSOR6303-1GEA 357 EUR
APOSOR6303-1G APOSOR6303-5G
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid 97%
3-Chloro-6-methylpyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Point de fusion: 165…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235214
Numéro CAS: 914637-40-4