Anhydride 3-nitrophtalique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₃NO₅ Poids moléculaire: 193.12 g/mol Point de fusion: 163…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005921 Numéro CAS: 641-70-3 EINECS: 211-373-6 |