4,5-Dimethylthiophene-2-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈OS Point d'ébullition: 82…85 °C Densité: 1,179 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02093897 Numéro CAS: 5928-48-3 |