Imprimer
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6302-1G OR6302-250MG OR6302-5G
APOSOR6302-1GEA 108 EUR
APOSOR6302-1G APOSOR6302-250MG APOSOR6302-5G
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid 97%
6-Methyl-3-oxo-2,3-dihydropyridazine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235213
Numéro CAS: 74557-73-6