Imprimer
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR6299-1G OR6299-250MG
APOSOR6299-1GEA 335 EUR
APOSOR6299-1G APOSOR6299-250MG
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid 97%
6-Morpholin-4-ylpyridazine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₁N₃O₃
Point de fusion: 203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08235211
Numéro CAS: 914637-36-8